Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto prediluido de patrones de seroalbúmina bovina Pierce™
Soluciones de BSA calibradas de alta calidad (2 mg/ml) que se diluyen en serie para crear curvas de patrones para ensayos de proteínas para medir con exactitud la concentración de proteínas.
Marca: Thermo Scientific™ 23208
176.23 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
Los patrones para ensayos de proteínas BSA Thermo Scientific™ Pierce son muestras de referencia de alta calidad para generar curvas patrón exactas y controles de calibración en ensayos de proteínas totales.
Estas soluciones de seroalbúmina bovina (BSA) son patrones de referencia de concentración de proteínas para uso en ensayos de ácido bicinconínico (BCA), Bradford y otros protocolos analíticos para proteínas. La BSA es la proteína de referencia universalmente aceptada para la cuantificación de proteínas totales. El patrón de albúmina está formulado de manera precisa a 2 mg/ml en una solución (salina) ultrapura de cloruro sódico al 0,9 %. La concentración de la solución madre está calibrada mediante la comparación directa con BSA purificada (fracción V) del Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, (NIST™). El producto está disponible en tres prácticos formatos de envase: ampollas de vidrio de 1 ml, frascos de polipropileno de 50 ml y conjuntos completos con siete diluciones listas para su uso.Características destacadas:
Universal: reconocido como el estándar del sector para la cuantificación de proteínas en ensayos colorimétricos de proteínas–
Puros y estables – suministrados en solución salina ultrapura al 0,9 % con azida sódica al 0,05 %; estables a temperatura ambiente
Exacto y homogéneo: formulado de manera precisa a 2,00 +/- 0,03 mg/ml en comparación con una referencia del NIST–
Práctico: elija ampollas de 1 ml, un frasco de 50 ml o un conjunto completo que contiene siete diluciones listas para su uso
Incluye:
Solución de BSA de 2 mg/ml (ref. 23209 y 23210) o conjunto de 7 soluciones de diferentes concentraciones (ref. 23208)
Recomendada para:
Patrón para cuantificación con ensayos de proteínas; control de recuperación de proteínas para la desalinización y otros procedimientos con columnas; calibración general de lámparas ultravioletas de espectrofotómetros (A280)
Especificaciones
BSA en cloruro sódico al 0,9 % con azida sódica; una unidad de cada una de las siguientes concentraciones en µg/ml: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 Almacenar entre 2 y 8 °C. |
|
Patrones de proteínas | |
Ensayo de cuantificación de proteínas | |
Patrón interno |
Conjunto prediluido de patrones de seroalbúmina bovina Pierce | |
Pierce™ | |
Sin especificidad | |
7 x 3,5 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.