Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
La resina de afinidad Pierce Anti-DYKDDDDK proporciona un método rápido y cómodo para la purificación e inmunoprecipitación de proteínas marcadas con DYKDDDDK
Marca: Thermo Scientific™ A36804
Detalles adicionales : Peso : 0.12500kg
Descripción
- La resina de afinidad Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK proporciona un método rápido y cómodo para la purificación e inmunoprecipitación (IP) de proteínas marcadas con DYKDDDDK expresadas en sistemas de expresión de proteínas in vitro, bacterias, levaduras y células de mamíferos. La secuencia de aminoácidos DYKDDDDK, comúnmente conocida como “Flag”, es reconocida por un anticuerpo monoclonal de rata de alta afinidad (clon L5) que se une covalentemente al soporte biológico UltraLink.
- Para la purificación de proteínas o IP, la resina se añade a una muestra que contiene proteínas marcadas con DYKDDDDK con la etiqueta en el terminal N o C. Tras la captura de las proteínas marcadas con DYKDDDDK, las proteínas no vinculadas específicamente se pueden lavar antes de disociar las proteínas objetivo enlazadas con tampón de elución. La resina de afinidad Pierce Anti-DYKDDDDK se recomienda para su uso en columnas de purificación por centrifugación o cartuchos para instrumentos FPLC.
- El soporte biológico UltraLink es una resina rígida, hidrófila, altamente entrecruzada, copolimérica y porosa con alta capacidad de acoplamiento. La porosidad, rigidez y durabilidad de la resina también la hacen adecuada para técnicas de flujo rápido y presión media que implican grandes volúmenes de muestras.
- Específico: los gránulos de base únicos y el anticuerpo altamente específico minimizan la unión fuera del objetivo (baja unión no específica)
- Alta pureza: el protocolo de unión, lavado y elución optimizado permite una alta pureza
- Alto rendimiento: el método de conjugación de anticuerpos especiales ofrece un alto rendimiento
- Rápido: el protocolo de purificación completo normalmente tarda menos de 40 minutos
- Económico: el protocolo de purificación permite múltiples usos
- Versátil: se puede utilizar en métodos de purificación y enriquecimiento basados en centrifugación, gravedad o FPLC
- Ampliable: disponible en tamaños de envase de resina sedimentada de 1, 5 y 50 ml para permitir inmunoprecipitaciones a menor escala o purificaciones a mayor escala
Especificaciones
Pierce™ | |
100 mL | |
Líquido | |
Hielo húmedo | |
Affinity Resin |
Resina de afinidad | |
50 ml de resina asentada. 100 ml suministrados en pulpa al 50 % en PBS con un 0,02 % de ácida sódica. Almacenar a 2–8 °C. | |
Anticuerpos monoclonales anti-DYKDDDDK | |
Líquido |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.