Learn More
Thermo Scientific™ Péptido Pierce™ 3x DYKDDDDK
Péptido tricosa para la elución competitiva de proteínas de fusión marcadas con DYKDDDK de soportes inmovilizados
Marca: Thermo Scientific™ A36806
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Descripción
El péptido Pierce 3x DYKDDDDK es un péptido liofilizado con el terminal N de la secuencia Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys terminal C (MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). Tiene un peso molecular de 2861,9 g/mol. Para su uso, reconstituya a 1,5 mg/ml en PBS.
Este péptido tricosa puede usarse para eluir competitivamente proteínas de fusión marcadas con DYKDDDDK de soportes de afinidad anti-DYKDDDDK inmovilizados, especialmente cuando una proteína marcada con DYKDDDDK es sensible a pH bajo. Tenga en cuenta que el péptido Pierce 3x DYKDDDDK puede interferir con los ensayos de determinación de proteínas y la absorbancia a 280 nm. Sin embargo, el péptido puede eliminarse del eluido desalando (por ejemplo, con columnas de desalado de centrifugación Zeba, n.º de de ref. 89891).
Especificaciones
Aislamiento y purificación de proteínas | |
péptidos | |
25 mg | |
Polvo liofilizado |
Pierce™ | |
Recombinante | |
5 x 5 mg de péptido liofilizado. Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre -5 y -30 °C. | |
Hielo húmedo |