Learn More
Thermo Scientific™ Péptido Pierce™ 3x DYKDDDDK
Código de producto. p-7113070 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15872684 5 mg 5 miligramos
15882684 25 mg paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15872684 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A36805
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Péptido tricosa para la elución competitiva de proteínas de fusión marcadas con DYKDDDK de soportes inmovilizados
Pierce 3X DYKDDDDK Peptide is a lyophilized peptide with the sequence Met-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Gly-Asp-Tyr-Lys-Asp-His-Asp-Ile-Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys(MDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK). It has a molecular weight of 2861.9 g/mol. For use, reconstitute to 1.5 mg/mL in PBS.
This tricosa-peptide can be used to competitively elute DYKDDDDK-tagged fusion proteins from immobilized anti-DYKDDDDK affinity supports, especially when a DYKDDDDK-tagged protein is sensitive to low pH. At a 1.5 mg/mL concentration, complete release of tagged protein can be achieved in 5–10 minutes at ambient temperature.
Note: Pierce 3X DYKDDDDK Peptide may interfere with protein determination assays and absorbance at 280 nm. However, the peptide can be removed from the eluate by desalting (e.g., with Zeba Spin Desalting Columns, Cat. No. 89891).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Pierce
Tipo de producto péptidos
Forma de proteína Recombinante
Cantidad 5 mg
Contenido y almacenamiento 5 mg de péptido liofilizado. Almacenar a una temperatura de a una temperatura de entre -5 y -30 °C.
Formato Polvo liofilizado
Condiciones de envío Hielo húmedo
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento y purificación de proteínas
Formulario Polvo liofilizado
Matrix Affinity Resin