Learn More
Sartorius Pipeta electrónica monocanal PICUS™
Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a la tecnología de última generación y el sistema de control de errores. Estas pipetas electrónicas ayudan a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al diseño ergonómico y ligero y la expulsión electrónica de la punta, además de ahorrar tiempo con el ajuste de una sola mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla.
Marca: Sartorius 735021
910.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21922" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.86400kg
Descripción
Pipeta electrónica pequeña y ligera que ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos (RSI). Las ventajas ergonómicas incluyen la expulsión electrónica de la punta, una rueda de ajuste para desplazarse por los menús, ajustar el volumen y controlar el pipeteo manual y un botón de accionamiento muy ligero.
- Ayuda a evitar lesiones por movimientos repetitivos gracias al peso ligero, diseño ergonómico y la expulsión de la punta electrónica
- Obtenga resultados mejores y más fiables gracias a tecnología de última generación y un sistema de control de errores
- Ahorre tiempo con el ajuste rápido de una mano, un exclusivo dispositivo de seguimiento de microplacas integrado y una capacidad de programación sencilla
- Variedad de modos de pipeteo en una interfaz fácil de usar que incluye posiciones de memoria para programas favoritos
- Dispositivo de seguimiento exclusivo junto con modos de pipeteo, pipeteo inverso y dispensación múltiple para facilitar el trabajo con microplacas
- Posibilidad de ajuste para 1 punto, 2 puntos y 3 puntos
- Fácil mantenimiento de piezas inferiores con información integrada sobre buenas prácticas de laboratorio en el software para realizar la calibración y el mantenimiento
- Filtros de cono seguro en todos los modelos de >10 μl para evitar la contaminación
- Piezas inferiores esterilizables en autoclave en todos los modelos (excepto en los modelos de 1200 μl)
- Compatible con sistemas de carga de pipetas electrónicas, soporte de carga para una pipeta y carrusel de carga para cuatro pipetas
- Opción de carga directa con cable micro USB
Especificaciones
2,5 a 0,9% | |
Múltiple | |
Autoclavable | |
10 μL Optifit™ Tip, SafetySpace™ Filter Tip | |
Picus™ | |
Electronic Pipette | |
LED | |
10μL punta Optifit, SafetySpace™ punta con filtro | |
0,02μL | |
9 | |
Cada uno | |
8,42 in. |
Iones de litio | |
10μL punta con filtro Optifit, SafetySpace&trade | |
Gris | |
1 | |
Yes | |
0,2 a 10 μL | |
Ergonómico | |
Adaptador CA | |
Sí | |
1,50 a 0,40 | |
2 años | |
214 mm |