Learn More
Ansell Picosoft DG Light Duty Polyamide Gloves with PVC-Dotted Palm
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
- Capacidades de agarre mejoradas con puntas de dedos revestidas y una palma de puntos de PVC
- Ideal para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos
- Garantiza la tactilidad y la destreza para una manipulación precisa y segura
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Puntos de PVC |
Color | Gris |
Hand | Específico |
Material | Poliamida |
Tamaño | 6 |
Norma EN388 | 2121A |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | Picosoft DG |