Learn More
PI16 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 12267-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819883
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Putative serine protease inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
PI16
Polyclonal
Unconjugated
PI16
CRISP 9, CRISP9, MSMBBP, peptidase inhibitor 16, PI 16, PI16, PSP94 binding protein, PSPBP, UNQ289/PRO328
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
221476
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6UXB8
PI16
PI16 Fusion Protein Ag2925