missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Phynomic X-Foam HV Safety Gloves

A seamless break section integrated into the fingers significantly reduces the risk of serious hand injuries when using manually operated screw drivers. Aqua-polymer foam coating on the palm and fingertips enhances grip capabilities.

76.80€

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Gris, Naranja
Material Elastano, Poliamida
Ver más especificaciones

Productos 7
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17200371
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6005406
6
76.80€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17210371
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6005407
7
76.80€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17220371
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6005408
8
76.80€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17230371
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6005409
9
76.80€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17240371
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6005410
10
76.80€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17250371
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6005411
11
76.80€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17260371
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6005412
12
76.80€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Lightweight construction acts as a second-skin to maintain a high level of feeling
  • Aqua-polymer foam coating is moisture repellent and flexible
  • Breathable materials help prevent excessive perspiration
  • Seamless break section integrated into the fingers helps reduce serious hand injuries
  • Should the glove/finger become trapped in or near a piece of machinery, simply detach and tear along the perforated seam
  • Enhanced grip in dry and slightly damp applications
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Skin tolerance confirmed by the proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones

Especificaciones

Norma 100 OEKO-TEX™
Espuma Aqua-Polymer
Elastano, Poliamida
Unisex
Phynomic X-Foam HV
Industrial
Gris, Naranja
31X1X
Tejido
SDS
Product Certifications