missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Phynomic C3 Cut Protection Gloves

Lightweight, sensitive gloves provide level 3/B cut resistance for mechanical activities. Aqua-polymer foam coating is breathable and enhances grip capabilities in dry or slightly damp applications.

125.00€

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Norma 100 OEKO-TEX™
Aplicaciones Industrial
Coating Material Espuma Aqua-Polymer
Color Gris, Azul claro
Material HPPE, Elastano, Poliamida
Ver más especificaciones

Productos 7
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17270381
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6008006
6
125.00€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17280381
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6008007
7
125.00€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17290381
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6008008
8
125.00€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17200391
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6008009
9
125.00€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17210391
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6008010
10
125.00€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17220391
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6008011
11
125.00€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17230391
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex™
6008012
12
125.00€
10 pares
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

  • Lightweight construction acts as a second-skin for tactile sensitivity
  • Level 3/B cut protection for mechanical tasks
  • Aqua-polymer foam coating is breathable and repels dampness
  • Gloves are made from materials that prevent excessive perspiration
  • Enhanced grip in dry, and slightly damp applications
  • 3D Ergo technology ensures a secure fit
  • Free of harmful substances in accordance with OEKO-TEX™ Standard 100
  • Skin tolerance confirmed by the proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Especificaciones

Especificaciones

Norma 100 OEKO-TEX™
Espuma Aqua-Polymer
HPPE, Elastano, Poliamida
Operación de maquinaria, cubierta/relleno de suelo
Phynomic C3
Industrial
Gris, Azul claro
4X43B
Unisex
15
SDS
Product Certifications