Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón GC
Las mezclas maestras de PCR de alta fidelidad Thermo Scientific™Phusion™ están formadas por enzimas de alto rendimiento que ahora están disponibles en un práctico formato de mezcla maestra.
Marca: Thermo Scientific™ F532L
Detalles adicionales : Peso : 1.71460kg
Descripción
Las mezclas maestras de PCR de alta fidelidad Thermo Scientific™Phusion™ están formadas por enzimas de alto rendimiento que ahora están disponibles en un práctico formato de mezcla maestra.
La mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón HF y la mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón GC son mezclas 2x cómodas que contienen ADN polimerasa Phusion, nucleótidos y tampón de reacción HF o GC optimizado, incluyendo MgCl2. El usuario solo tiene que añadir la plantilla y los primers.- Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x 10-7 en tampón HF Phusion)
- La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos (15-30 s/kb)
- Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
- Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
Incluye:
La mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion 2x con tampón HF contiene ADN polimerasa Phusion, tampón HF Phusion 2x y 400 μm de cada dNTP. La mezcla maestra suministra 1,5 mm de MgCl2 y 200 μM de dNTP en concentración de reacción final. Con el producto se suministra un tubo separado de DMSO. La mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion 2x con tampón GC contiene ADN polimerasa Phusion, tampón GC Phusion 2x y 400μM de cada dNTP. La mezcla maestra suministra 1,5 mm de MgCl2 y 200 μM de dNTP en concentración de reacción final. Con el producto se suministra un tubo separado de DMSO.
Recomendada para:
PCR rápida, PCR de alta fidelidad, clonación, amplicones largos o difíciles, DHPLC, micromatriz
Especificaciones
• 10 x mezcla maestra Phusion de 1,25 mL con tampón GC (2X) (proporciona 1,5 mM de MgCl2 en la reacción final) • 2 x DMSO al 100 % de 500 μL Almacenar a -20 °C. |
|
Alto | |
Rapidez | |
Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad | |
PCR Amplification |
Mezcla maestra o SuperMix | |
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion | |
Las polimerasas de ADN de alta fidelidad Phusion | |
500 reacción de 50 μl |
La adquisición de este producto incluye una garantía de inmunidad, bajo las patentes especificadas en el prospecto del producto para el empleo únicamente de la cantidad adquirida para la investigación interna del comprador. ≈ No se contempla ningún otro derecho de patente, ya sea de forma explícita, implícita o por impedimentos. Para obtener más información sobre licencias de compra, póngase en contacto con el director de licencias, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404 (EE. UU).