Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón GC
Código de producto. p-9026017 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
GC Buffer
HF Buffer
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. Incluye N.º de reacciones unitSize
10523288 GC Buffer 100 reacciones 100 reacciones
10094387 GC Buffer 500 reacciones 500 reacciones
10402678 HF Buffer 500 reacciones 500 reacciones
10369537 HF Buffer 100 reacciones 100 reacciones
4 options
Código de producto. 10523288
Marca: Thermo Scientific™ F532S
Las mezclas maestras de PCR de alta fidelidad Thermo Scientific™Phusion™ están formadas por enzimas de alto rendimiento que ahora están disponibles en un práctico formato de mezcla maestra.
La mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón HF y la mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón GC son mezclas 2x cómodas que contienen ADN polimerasa Phusion, nucleótidos y tampón de reacción HF o GC optimizado, incluyendo MgCl2. El usuario solo tiene que añadir la plantilla y los primers.
  • Fidelidad extrema (tasa de error de 4,4 x 10-7 en tampón HF Phusion)
  • La velocidad de la polimerasa permite tiempos de extensión cortos (15-30 s/kb)
  • Reacciones sólidas, mínima optimización necesaria
  • Mayor producción con cantidades mínimas de enzimas
Incluye:
La mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion 2x con tampón HF contiene ADN polimerasa Phusion, tampón HF Phusion 2x y 400 μm de cada dNTP. La mezcla maestra suministra 1,5 mm de MgCl2 y 200 μM de dNTP en concentración de reacción final. Con el producto se suministra un tubo separado de DMSO. La mezcla maestra de PCR de alta fidelidad Phusion 2x con tampón GC contiene ADN polimerasa Phusion, tampón GC Phusion 2x y 400μM de cada dNTP. La mezcla maestra suministra 1,5 mm de MgCl2 y 200 μM de dNTP en concentración de reacción final. Con el producto se suministra un tubo separado de DMSO.
Recomendada para:
PCR rápida, PCR de alta fidelidad, clonación, amplicones largos o difíciles, DHPLC, micromatriz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • 2 x mezcla maestra Phusion de 1,25 mL con tampón GC (2X) (proporciona 1,5 mM de MgCl2 en la reacción final)
• 1 x DMSO al 100 % de 500 μL
Almacenar a -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR de alta fidelidad
Cantidad 100 reactions
Condiciones de envío Dry Ice
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR, High-fidelity PCR
Fidelidad (frente a Taq) 25 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 100 reacciones
Sobrante Romo
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 20 kb o menos
Incluye GC Buffer