Learn More
Phosphoric acid, Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15607160
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
7664-38-2
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
7664-38-2
H3O4P
97.994
MFCD00011340
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
1004
CHEBI:26078
ácido fosfórico
OP(=O)(O)O
Puriss. p.a., crystallized,≥99.0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phosphoric acid
Nombre de nota Puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Punto de fusión ∼40°C (literature)
Punto de ebullición 158°C (literature)
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Densidad 1.685 g/mL at 25 °C(lit.)
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 2.2 mmHg (20°C), 5 mmHg (25°C)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H3PO4
Número UN UN3453
Beilstein 1921286
Formula Weight (peso de la fórmula) 98
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Puriss. P.a.