Learn More
Phosphomolybdic Acid Hydrate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Nombre del producto químico o material | Phosphomolybdic Acid Hydrate |
Densidad | 1.62g/mL at 25°C |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | H3[P(Mo3O10)4] · xH2O |
Número UN | 3084 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1825.25g/mol (anhydrous basis) |
Grado | Reactivo ACS |