missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Stat4 (Tyr693) Rabbit anti-Human, Mouse, APC, Clone: Stat4Y693-F6, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific MA537082

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17186668

  • 424.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 02-11-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Phospho-Stat4 (Tyr693) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Stat4 (Tyr693) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-Stat4 (Tyr693)
Monoclonal
APC
STAT4
CIS4; HSPC060; OTTHUMP00000163553; Signal transducer and activator of transcription 4; SLEB11; SOCS4; SOCS6; SSI4; STAI4; STAT; Stat4; STATI4
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr693 of human phospho Stat4.
100 Tests
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
Stat4Y693-F6
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
P42228, Q14765
Rabbit
Protein A/G
RUO
20849, 6775
2-8°C
Liquid
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales