missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PLK1T210-C2), APC, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

185.00€ - 466.00€

Especificaciones

Antígeno Phospho-PLK1 (Thr210)
Clon PLK1T210-C2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado APC
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17196958
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537373
10 Tests
185.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17136718
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537127
100 Tests
466.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PLK1 (Thr210) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-PLK1 (Thr210)
Flow Cytometry
APC
Rabbit
Human
P53350
5347
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr210 of human phospho PLK1.
Primary
4° C
Plk1
PLK1T210-C2
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
cell cycle regulated protein kinase; Plk; PLK 1; Plk1; PLK-1; plk1.S; plx1; polo (Drosophia)-like kinase; polo like kinase; polo like kinase 1; polo like kinase 1 S homeolog; polo-like kinase; polo-like kinase 1; polo-like kinase homolog; polo-like protein kinase; serine/threonine-protein kinase 13; Serine/threonine-protein kinase PLK1; STPK13; STPK14; Unknown (protein for MGC:133927); XELAEV_18047692mg
Plk1
IgG κ
Protein A/G
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications