missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-PKC gamma (Thr514) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, PE, Clone: PKCgT514-PF4, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

165.00€ - 424.00€

Especificaciones

Antígeno Phospho-PKC gamma (Thr514)
Clon PKCgT514-PF4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado PE
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17196778
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537193
100 Tests
424.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-01-2023
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17177028
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537441
10 Tests
165.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-01-2023
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Phospho-PKC gamma (Thr514) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PKC gamma (Thr514) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-PKC gamma (Thr514)
Flow Cytometry
PE
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P05129, P63318, P63319
18752, 24681, 5582
IgG1 κ
Protein A/G
Antibody
PKCgT514-PF4
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
PKC; Pkcc; PKCG; PKCgamma; PKC-gamma; PKCI; Prkc; Prkcc; Prkcg; protein kinase C gamma; protein kinase C gamma type; protein kinase C type I (gamma type); protein kinase C, gamma; RATPKCI; SCA14
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr514 of human phospho PKC gamma.
Primary
2-8°C
PRKCG
SDS
Product Certifications