missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-PKC gamma (Thr514) Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: PKCgT514-PF4, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific MA537192

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17186778

  • 552.00€ / 200 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-11-2022
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Phospho-PKC gamma (Thr514) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PKC gamma (Thr514) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-PKC gamma (Thr514)
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P05129, P63318, P63319
Rabbit
Protein A/G
RUO
18752, 24681, 5582
-20°C
Liquid
Western Blot, Flow Cytometry
PKCgT514-PF4
Unconjugated
PRKCG
PKC; Pkcc; PKCG; PKCgamma; PKC-gamma; PKCI; Prkc; Prkcc; Prkcg; protein kinase C gamma; protein kinase C gamma type; protein kinase C type I (gamma type); protein kinase C, gamma; RATPKCI; SCA14
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr514 of human phospho PKC gamma.
200 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG1 κ
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales