missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) Rabbit anti-Human, PE, Clone: SAPKT183Y185-A11, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

165.00€ - 424.00€

Especificaciones

Antígeno Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185)
Clon SAPKT183Y185-A11
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado PE
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17196718
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537133
100 Tests
424.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-01-2023
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17156968
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537379
10 Tests
165.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-01-2023
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185)
Flow Cytometry
PE
Rabbit
Human
P45984
5601
IgG1 κ
Protein A/G
Antibody
SAPKT183Y185-A11
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
AI851083; c-Jun kinase 2; c-Jun N-terminal kinase 2; I79_012561; JNK; JNK/SAPK alpha; JNK1; JNK1A2; JNK2; JNK21B1/2; JNK2A; JNK2ALPHA; JNK2B; JNK2BETA; JNK-46; JNK-55; Jun kinase; MAP kinase 10; MAP kinase 8; MAP kinase 9; MAPK 10; MAPK 9; MAPK10; MAPK8; MAPK9; mitogen activated protein kinase 9; mitogen-activated protein kinase 9; OTTHUMP00000161542; OTTHUMP00000161543; p54a; p54-alpha; p54aSAPK; PRKM8; Prkm9; protein kinase, mitogen-activated 9; SAPK; SAPK1; SAPK1A; SAPK1c; SAPK-alpha; stress activated protein kinase alpha II; Stress-activated protein kinase 1a; stress-activated protein kinase JNK2
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr183/Tyr185 of human phospho SAPK/JNK.
Primary
2-8°C
MAPK9
SDS
Product Certifications