missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) Rabbit anti-Human, PE, Clone: SAPKT183Y185-A11, Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific MA537133

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17196718

  • 424.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 09-01-2023
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185)
Monoclonal
PE
MAPK9
AI851083; c-Jun kinase 2; c-Jun N-terminal kinase 2; I79_012561; JNK; JNK/SAPK alpha; JNK1; JNK1A2; JNK2; JNK21B1/2; JNK2A; JNK2ALPHA; JNK2B; JNK2BETA; JNK-46; JNK-55; Jun kinase; MAP kinase 10; MAP kinase 8; MAP kinase 9; MAPK 10; MAPK 9; MAPK10; MAPK8; MAPK9; mitogen activated protein kinase 9; mitogen-activated protein kinase 9; OTTHUMP00000161542; OTTHUMP00000161543; p54a; p54-alpha; p54aSAPK; PRKM8; Prkm9; protein kinase, mitogen-activated 9; SAPK; SAPK1; SAPK1A; SAPK1c; SAPK-alpha; stress activated protein kinase alpha II; Stress-activated protein kinase 1a; stress-activated protein kinase JNK2
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr183/Tyr185 of human phospho SAPK/JNK.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ
Flow Cytometry
SAPKT183Y185-A11
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
P45984
Rabbit
Protein A/G
RUO
5601
2-8°C
Liquid
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales