Learn More
Phospho-Lamin A/C (Ser22) Rabbit anti-Human, Mouse, APC, Clone: LaminACS22-CF12, Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
165.00€ - 424.00€
Especificaciones
Antígeno Phospho-Lamin A/C (Ser22)
Clon LaminACS22-CF12
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Conjugado APC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17106778
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537184
100 Tests
424.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-01-2023
para ver el stock
17187018
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
MA537432
10 Tests
165.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-01-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
Phospho-Lamin A/C (Ser22) Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Lamin A/C (Ser22) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
Phospho-Lamin A/C (Ser22)
Flow Cytometry
APC
Rabbit
Mouse, Human
P02545, P48678
16905, 4000
IgG1 κ
Protein A/G
Antibody
LaminACS22-CF12
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
70 kDa lamin; CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; Dhe; EMD2; FPL; FPLD; FPLD2; HGPS; I79_009616; IDC; lamin; lamin A; lamin A/C; lamin A/C-like 1; Lamin A+C mutant; Lamin AC; lamin a-c; lamin C; lamin C2; lamin-A/C; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; Lmna; LMNA protein; LMNC; LMNL1; mutant 453W; Mutant lamin A/C; prelamin-A/C; PRO1; progerin mutant; Renal carcinoma antigen NY-REN-32; RP11-54H19.1; unnamed protein product
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser22 of human phospho Lamin A/C.
Primary
2-8°C
LMNA