missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-Lamin A/C (Ser22) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (LaminACS22-CF12), APC, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Marca:  Thermo Scientific MA537432

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17187018

  • 185.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Phospho-Lamin A/C (Ser22) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Lamin A/C (Ser22) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-Lamin A/C (Ser22)
Monoclonal
APC
LMNA
70 kDa lamin; cb948; CDCD1; CDDC; CMD1A; CMT2B1; Dhe; EMD2; FPL; FPLD; FPLD2; HGPS; I79_009616; IDC; lamin; lamin A; lamin A/C; lamin A/C L homeolog; lamin A/C-like 1; Lamin A+C mutant; Lamin AC; lamin a-c; lamin C; lamin C2; lamin-A; Lamin-A/C; LDP1; LFP; LGMD1B; LMN1; lmna; LMNA protein; lmna.L; lmna-A; LMNC; LMNL1; mutant 453W; Mutant lamin A/C; nuclear intermediate filament protein; nuclear lamin A; prelamin-A/C; PRO1; progerin mutant; Renal carcinoma antigen NY-REN-32; RP11-54H19.1; unnamed protein product; wu:fk66d12; XELAEV_18040808mg
Rabbit
Protein A/G
RUO
16905, 4000
4° C
Liquid
Flow Cytometry
LaminACS22-CF12
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
P02545, P48678
LMNA
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser22 of human phospho Lamin A/C.
10 Tests
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG κ
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales