missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598) Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA538628

Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg

Código de producto. 15585541

  • 470.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598) Polyclonal antibody specifically detects Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA.
Especificaciones

Especificaciones

Phospho-IP3 Receptor 1 (Ser1588, Ser1598)
Polyclonal
Unconjugated
Itpr1
ACV; CLA4; D6Pas2; ENSMUSG00000072853; Gm10429; I145TR; inositol 1,4,5-triphosphate receptor 1; inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor 1; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1; inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, type 1; inositol 1,4,5-trisphosphate-binding protein P400; InsP>3<R type I; Insp3r; InsP3R type I; insP3R1; IP3 receptor; IP3 receptor isoform 1; Ip3r; IP-3-R; IP3R 1; IP3R1; Itpr1; Itpr-1; opisthotonus; opt; P400; Pcd6; Pcp1; Pcp-1; PPP1R94; protein PCD-6; protein phosphatase 1, regulatory subunit 94; Purkinje cell protein 1; SCA15; SCA16; SCA29; SI-SIII-SIIA; Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor; type 1 InsP3 receptor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
16438, 25262, 3708
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide ELISA
1 mg/mL
Dulbecco's PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P11881, P29994, Q14643
Itpr1
A synthetic phosphopeptide derived from human Inositol 1,4,5-trisphosphate R1 around the phosphorylation site of Ser1598/1588 (R-D-SP-V-L)
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales