Learn More
Phospho-Chk1 (Ser345) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Chk1S345-R3F9), APC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 466.00€
Especificaciones
Antígeno | Phospho-Chk1 (Ser345) |
---|---|
Clon | Chk1S345-R3F9 |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | APC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17126888
|
Thermo Scientific
MA537296 |
10 Tests |
185.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17186608
|
Thermo Scientific
MA537022 |
100 Tests |
466.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Phospho-Chk1 (Ser345) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Chk1 (Ser345) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
Phospho-Chk1 (Ser345) | |
Flow Cytometry | |
APC | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O14757, O35280, Q91ZN7 | |
1111, 12649, 140583 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser345 of human phospho Chk1. | |
Primary | |
4° C | |
Chek1 |
Chk1S345-R3F9 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
C85740; Cell cycle checkpoint kinase; checkpoint kinase 1; checkpoint kinase 1 homolog; checkpoint kinase-1; Checkpoint, S. pombe, homolog of, 1; CHEK1; CHK1; CHK1 checkpoint homolog; Chk1-S; homolog of Chk1-S; HRD1 Protein; rad27; rad27 homolog; serine/threonine protein kinase CHK1; serine/threonine-protein kinase Chk1; Synoviolin; YBR1742; YBR274W | |
Chek1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |