Learn More
PHF5A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | PHF5A |
|---|---|
| Concentración | 0.24 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16854784
|
Proteintech
15554-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16844784
|
Proteintech
15554-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Acts as a transcriptional regulator by binding to the GJA1/Cx43 promoter and enhancing its up-regulation by ESR1/ER- alpha. Also involved in pre-mRNA splicing.Especificaciones
| PHF5A | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P83870, Q7RTV0 | |
| 68479, 84844 | |
| PHF5A Fusion Protein Ag7918 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PHF5A |
| 0.24 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| bK223H9.2, INI, PHD finger protein 5A, PHF5A, SF3b14b | |
| PHF5A | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |