Learn More
PHF5A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16854784 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16854784 20 μL 20 microlitros
16844784 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16854784
Marca: Proteintech 155541AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Acts as a transcriptional regulator by binding to the GJA1/Cx43 promoter and enhancing its up-regulation by ESR1/ER- alpha. Also involved in pre-mRNA splicing.
Especificaciones
Antígeno PHF5A
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PHF5A
N.º de referencia del gen P83870, Q7RTV0
Alias de gen bK223H9.2, INI, PHD finger protein 5A, PHF5A, SF3b14b
Símbolos de los genes PHF5A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PHF5A Fusion Protein Ag7918
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 68479, 84844
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG