missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Acts as a transcriptional regulator by binding to the GJA1/Cx43 promoter and enhancing its up-regulation by ESR1/ER- alpha. Also involved in pre-mRNA splicing.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | PHF5A |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.24 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PHF5A |
| N.º de referencia del gen | P83870, Q7RTV0 |
| Alias de gen | bK223H9.2, INI, PHD finger protein 5A, PHF5A, SF3b14b |
| Símbolos de los genes | PHF5A |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?