Learn More
Phenylselenyl chloride, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 179510500
Detalles adicionales : CAS : 5707-04-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Cantidad. 50g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10201293
  • 336.70€ / 50 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
C-X bond formation reagent
Especificaciones
5707-04-0
191.52
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
21928
C1=CC=C(C=C1)[Se]Cl
C6H5ClSe
MFCD00000478
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
phenyl selenohypochlorite
Especificaciones
Phenylselenyl chloride
Glass bottle
Orange
50g
5707-04-0
C6H5ClSe
MFCD00000478
05,518; 06,459; 07,286; 09,25; 11,33; 13,26; 16,19; 17,26
WJCXADMLESSGRI-UHFFFAOYSA-N
phenyl selenohypochlorite
21928
Crystals or Crystalline Powder
Authentic
120.0°C (20.0 mmHg)
61.0°C to 65.0°C
98%
97.5% min. (Argentometry)
C6H5SeCl
06, III, 1110
phenylselenenyl chloride, phenylselenyl chloride, benzeneselenenyl chloride, chloroselenobenzene, phenyl hypochloroselenoite, phenylselenium chloride, phsecl, phenylselenenylchloride, phenylselanyl chlorane, chloroselanylbenzene
C1=CC=C(C=C1)[Se]Cl
191.52
191.52
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Phenylselenyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
SDS Documentos