Learn More
Hidrazida de ácido fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
123.00€ - 334.00€
CAS | 937-39-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10N2O |
Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
Número MDL | MFCD00007612 |
Clave InChI | FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide |
PubChem CID | 70301 |
Nombre IUPAC | 2-fenilacetohidrazida |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10264750
|
Thermo Scientific Acros
130290250 |
25 g | Frasco de vidrio |
123.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10415105
|
Thermo Scientific Acros
130291000 |
100 g | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
937-39-3 | |
150.18 | |
FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N | |
70301 | |
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN |
C8H10N2O | |
MFCD00007612 | |
phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide | |
2-fenilacetohidrazida |
Especificaciones
Phenylacetic acid hydrazide | |
115.0°C to 117.0°C | |
Auténtico | |
C8H10N2O | |
MFCD00007612 | |
phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide | |
C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN | |
150.18 | |
150.18 | |
Agujas |
937-39-3 | |
Blanco a beige | |
97.5% min. (HPLC) | |
C6H5CH2CONHNH2 | |
09, 446 | |
FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N | |
2-fenilacetohidrazida | |
70301 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIELLavar con abundante agua y jabón.
Si persiste la irritación ocular:Consultar a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 213-328-6
- Phenylacetic acid hydrazide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only