Learn More
Hidrazida de ácido fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10264750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10264750 25 g Frasco de vidrio 25 g
10415105 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10264750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130290250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 937-39-3 | Molecular Formula: C8H10N2O | Molecular Weight: 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 937-39-3
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00007612
Clave InChI FPTCVTJCJMVIDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetic acid hydrazide, benzeneacetic acid, hydrazide, phenylacetic hydrazide, phenylacetylhydrazine, phenylacetyl hydrazide, phenacetic acid hydrazide, 2-phenylacetyl hydrazine, phenylacetohydrazide, phenylacethydrazide, phenyl-acetic acid hydrazide
PubChem CID 70301
Nombre IUPAC 2-fenilacetohidrazida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylacetic acid hydrazide
Punto de fusión 115.0°C to 117.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CONHNH2
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 446
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylacetic acid hydrazide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.