Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ 6 Fast Flow Chromatography Media
Used for capture and intermediate purification requiring low to medium hydrophobicity
Marca: Cytiva 17-0965-10
Detalles adicionales : CAS : 64175 Peso : 0.11000kg
Descripción
- Matriz base derivada a través de enlaces de éter no cargados y químicamente estables
- Sus dos niveles de sustitución ayudan a conseguir una selectividad y una capacidad de unión óptimas para su aplicación determinada
- La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
- Medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) compuestos de partículas de agarosa entrecruzada al 6 % modificada con grupos de fenilos aromáticos estándar mediante enlaces de éter no cargados y químicamente estables
- Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
- El grado de sustitución de medios sub bajo para HIC es de ∽ 25 μmol de fenil/ml de gel
- El grado de sustitución de medios sub bajo para HIC es de ∽ 40 μmol de fenil/ml de gel
Especificaciones
25 ml | |
Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de NaOH, 3 M de sulfato de amonio, isopropanol al 30 %, etanol al 70 %, etilenglicol al 10 %, SDS al 0,5 %, 6 M de clorhidrato de guanidina, 8 M de urea | |
Medios Fenil Sepharose Fas Flow 6 (sub bajo) | |
45 - 165 μm | |
De 3 a 13 | |
Fenil |
Para la captura y purificación intermedia que requieran una hidrofobicidad de nivel medio o bajo | |
De 4 °C a 30 °C | |
250 a 400 cm/Hoμr | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
- Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (low sub)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol