Learn More
Salicilato de fenil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419157 500 g 500 g
11409157 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20686.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118-55-8 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Phenyl salicylate is used in the production of polymers, lacquers, adhesives, waxes and polishes. It acts as an antiseptic and mild analgesic. It is also used in the prevention of sunburn. It reacts with o-toluidine in 1,2,4-trichlorobenzene to give the corresponding amide o-Salicylotoluide. Further, it is involved in the study to check the effect on crystal size with cooling rate in the laboratory. In addition to this, it is used in veterinary medicine and also employed for coating pills, in which the medicine is intended for enteric release salol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El salicilato de fenilo se utiliza en la producción de polímeros, lacas, adhesivos, ceras y pulimentos. Actúa como un antiséptico y analgésico suave. También se utiliza en la prevención de quemaduras solares. Reacciona con o-toluidina en 1,2,4-triclorobenceno para dar la amida o-salicilotoluida correspondiente. Además, se usa en el estudio para comprobar el efecto sobre el tamaño del cristal con la velocidad de enfriamiento en el laboratorio. También se utiliza en medicina veterinaria y para las pastillas de recubrimiento, en las que el medicamento está destinado a la liberación entérica de salol.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, cloroformo, trementina, acetona y benceno. Escasamente soluble en cloroformbenceno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-55-8
Fórmula molecular C13H10O3
Peso molecular (g/mol) 214.22
Número MDL MFCD00002213
Clave InChI ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenyl salicylate, salol, phenol salicylate, salphenyl, musol, 2-phenoxycarbonylphenol, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenyl ester, salicylic acid, phenyl ester, 2-hydroxybenzoic acid phenyl ester, phenyl-2-hydroxybenzoate
PubChem CID 8361
ChEBI CHEBI:34918
Nombre IUPAC fenil 2-hidroxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenyl salicylate
Punto de fusión 41°C to 45°C
Punto de ebullición 172°C to 174°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 393969
Índice Merck 14,7310
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,chloroform,turpentine,acetone and benzene. Sparingly soluble in chloroformbenzene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.22
Porcentaje de pureza 99%