Learn More
Fenil propargil éter, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024085
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
13610-02-1
C9H8O
132.16
MFCD00048107
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
83613
prop-2-enoxibenceno
C#CCOC1=CC=CC=C1
13610-02-1
C9H8O
132.16
MFCD00048107
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
phenyl propargyl ether, prop-2-ynyloxy benzene, prop-2-yn-1-yloxy benzene, phenyl 2-propynyl ether, benzene, 2-propynyloxy, 3-phenoxy-1-propyne, 2-propynyloxy benzene, phenylpropargyl ether, prop-2-ynyloxybenzene, ether, phenyl 2-propynyl
83613
prop-2-enoxibenceno
C#CCOC1=CC=CC=C1
Phenyl propargyl ether is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fenil propargil éter se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,0 g/l a 25°C).
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenyl propargyl ether
Densidad 1.03
Punto de ebullición 89°C to 90°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal C6H5OCH2C≡CH
Índice de refracción 1.533
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1.0g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza ≥98%