missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Sal sódica de rojo de fenol

20.28€ - 52.10€

Identificadores de productos químicos

CAS 34487-61-1
Fórmula molecular C19H13NaO5S
Peso molecular (g/mol) 376.358
Número MDL MFCD00066901
Clave InChI HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
PubChem CID 23686673
Nombre IUPAC sodio; 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11475047
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
B21948.06
5g
20.28€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11485047
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
B21948.14
25g
52.10€
25 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Phenol Red sodium salt commonly employed in cell biology laboratories as a cell tissue culture pH marker. Under normal conditions, phenol red added to the growth medium will have a pink-red color. If their is dying cells or overgrowth of contaminants, this will cause a change in pH resulting in a change in indicator color. This color change is an indication that the medium needs to be replaced. Additionally, Phenol Red could potentially be useful as a differentiation factor.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Aplicaciones
La sal sódica de rojo de fenol se emplea comúnmente en laboratorios de biología celular como marcador de pH de cultivos de tejido celular. En condiciones normales, el rojo de fenol añadido al medio de cultivo tendrá un color rojo rosado. Si hay células moribundas o una proliferación excesiva de sustancias contaminantes, el pH cambiará y con este, también el color del indicador. Este cambio de color indica que es necesario sustituir el medio. Además, el rojo de fenol podría resultar útil como factor de diferenciación.

Solubilidad
Soluble en agua con formación de una solución de color rojo oscuro (25 mg/ml), alcohol (4 mg/ml), metanol, etanol (200 mg/ml), e hidróxidos o carbonatos alcalinos acuosos con formación de una solución de color rojo.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

34487-61-1
376.358
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
23686673
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
C19H13NaO5S
MFCD00066901
phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
sodio; 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato

Especificaciones

Phenol Red sodium salt
285°C (decomposition)
MFCD00066901
14,7247
5g
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
sodio; 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenolato
23686673
34487-61-1
C19H13NaO5S
6260026
phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
Soluble in water yielding a dark red solution (25mg/ml),alcohol (4mg/ml),methanol,ethanol (200mg/ml),and aqueous alkali hydroxides or carbonates with formation of a red colored solution.
C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
376.358
376.37
SDS
Product Certifications

RUO – Research Use Only