Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de fenol
Catalog Number p-7025962
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
143-74-8
C19H14O5S
354.38
MFCD00003552
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
4766
CHEBI:31991
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
143-74-8
C19H14O5S
354.38
MFCD00003552
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
phenol red, phenolsulfonphthalein, fenolipuna, sulfonphthal, sulphental, sulphonthal, phenolsulphonphthalein, psp indicator, phenolsulfonephthalein, unii-i6g9y0j1oj
4766
CHEBI:31991
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Phenol red is used as a non absorbed marker in gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El rojo de fenol se utiliza como marcador no absorbido en el análisis gravimétrico. Es un indicador de pH utilizado en laboratorios de biología celular y en kits de pruebas de piscina para el hogar. Se utiliza para analizar la función renal según el rojo de fenol excretado mediante colorimetría.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol. Insoluble en cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Phenol Red
Punto de ebullición >300°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 326470
Índice Merck 14,7247
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Nombre IUPAC 4-[3-(4-hidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.38