Learn More
Motic™ Deslizador de fase, vacío
Descripción
- Aumente el contraste y la discriminación de detalle sin teñir ni fijar, permitiendo así el estudio de células vivas.
- Debe coincidir y alinearse con la placa de fase objetivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de fase, vacío |