Learn More
Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-stop Tubing
Ideal tubing for pharmaceutical and medical applications, including cell culture and tissue culture work, as well as foodstuffs. Ismatec™ PharMed™ Ismaprene 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca:  Ismatec™ SC0307A
Detalles adicionales : Peso : 25.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10098341
  • 145.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
  • Vida útil muy larga.
  • No tóxicos y no hemolíticos.
  • Resistenten a la luz normal y a la radiación UV
  • Adecuados para productos médicos y alimenticios.
  • Baja espalación de partículas.
  • Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
  • Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
  • Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
  • Aplicaciones
    • Ácidos: Buena
    • Soluciones alcalinas: Buena
    • Disolventes: No se recomienda
    • Presión: No se recomienda
    • Medios viscosos: Buena
    • Medios estériles: Excelente
  • Cumple con: FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51).
  • Esterilización
    • Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C.
    • Esterilización por gas con óxido de etileno.
    • Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad.
    • Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Información de órdenes
DiameterMetricOutside
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de 3 tapones
Código de color: Negro-negro
0,76 mm
2,36 mm
0,8 mm
Aplicaciones farmacéuticas y médicas, alimentos, cultivos celulares y tejidos. Tubos de tres tapones para casetes MS/CA.
6 Piezas por pack
DI de 0,76m, DE de 2,36mm
Posible lixiviación de aditivos (lubricantes).
Excelente
FDA 21CFR177.2600 Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
Esterilizable en autoclave
PharMed Ismaprene
40 cm
bomba
-60 °C
Ácidos y alcalinos
CO2 1200, O2 200, N2 80
Beige
de 135 °C