Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ 2-Stop Pump Tubing
Protect your light-sensitive samples
Brand: Masterflex™ 96114-35
Additional Details : Peso : 0.80000kg
Description
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- No tóxicos, no hemolíticos, permeabilidad extremadamente baja, resisten ácidos, bases y agentes oxidantes; termosellables, soldables, moldeables
- Para su uso con cabezales de bomba multicanal Masterflex™.
Specifications
Tubos para bombas de tope | |
7,9 mm | |
1,25 ft | |
Trabajo de cultivo celular y tisular, sector farmacéutico, muestras sensibles a la luz | |
4 | |
2600 ml/min | |
Beige | |
660 mm Hg |
Sí | |
PharMed BPT | |
0,38 m | |
-20 °C | |
35 | |
3/8 pulg | |
35 psi, 2,4 bar | |
de 100 °C |