Learn More
Masterflex™ Tubos con extensión PharMed BPT
Utilice estos tubos para bombas peristálticas y cultivos celulares sensibles. Los tubos de extensión PharMed BPT Saint Gobain Performance Plastics™ son menos permeables a gases y vapores que los tubos de silicona y son ideales para la fermentación, separación, purificación y monitorización de procesos y sistemas de control.
276.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP, FDA, certificación de resinas (farmacopea europea), NSF–51, sin DEHP, sin ftalato, RoHS
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PharMed BPT
Longitud global (métrico) 30,48 m
Para utilizar con Tubos de MHLL
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
11755778
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
95809-32
1,3 mm 32
276.00€
30 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11997935
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
95809-36
1,52 mm 36
276.00€
30 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11765778
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
95809-40
1,85 mm 40
276.00€
30 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11947935
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
95809-44
2,29 mm 44
276.00€
30 metros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Duran hasta 30 veces más que los tubos de silicona de las bombas peristálticas
  • Espalación de partículas baja
  • Se pueden esterilizar en autoclave varias veces
  • Soportan la limpieza CIP y SIP y la esterilización repetidas
  • Completamente probados conforme a las normas ISO 10993 para facilitar el proceso de validación
  • Cumplen con los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA y NSF
Aplicaciones típicas
  • Fabricación de productos de prueba de diagnóstico
  • Sistemas de procesado de medios y recogida de células
  • Fabricación de vacunas
  • Líneas de proceso de biorreactores
  • Fermentación y filtración de producción
  • Rellenado estéril
  • Transferencia de líquidos sensibles a la cizalladura
Especificaciones
Especificaciones
USP, FDA, certificación de resinas (farmacopea europea), NSF–51, sin DEHP, sin ftalato, RoHS
PharMed BPT
Tubos de MHLL
1/pack
Esterilizable en autoclave
30,48 m
-60 °C
de 132 °C