Learn More
Heidolph instruments PharMed™ 2-Stop Tubing
Ideal tubing for medical, laboratory, and research uses. Heidolph™ PharMed™ 2-Stop Tubing is durable, non-toxic and designed to prevent slipping while the pump is in operation.
Marca: Heidolph instruments 525-20015-00
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Alta resistencia a la fatiga bajo tensiones repetidas de flexión inversa.
- No tóxicos, biocompatibles.
- Permeabilidad a los gases muy baja.
- Adecuados para ácidos y bases.
- Diseñados con 2 tapones para evitar el deslizamiento mientras la bomba está en funcionamiento.
Especificaciones
Tubo de 2 pasos | |
Esterilizable en autoclave | |
Termoplástico | |
0,9 mm | |
Alta resistencia a la fatiga, no tóxicos, biocompatibles, muy baja permeabilidad a gases, muy adecuados para ácidos y bases. | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave, óxido de etileno, irradiación | |
2 tapones | |
Los aditivos pueden migrar. | |
Excelente |
FDA (21 CFR 177.2600), Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GLP, Farmacopea europea | |
1,42 mm | |
3,22 mm | |
bomba | |
40°C | |
DI de 1,42 mm/DE de 3,22 mm | |
7,0 m de agua | |
Muy bajo | |
Tiempo continuo/corto a 0,5/1,5 bar | |
de 75 °C |