Learn More
Tampón estándar de ph 10, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| pH | 10 Unidades SI |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | pH 10 Buffer Standard |
| Concentración | 10 mol/L |
| Para utilizar con (aplicación) | pH Calibration |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo de solución | Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diverso |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: disodium tetraborate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio