Learn More
Masterflex™ Tubos de PFA
Marca:  Masterflex™ 06371-26
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11984938
  • 755.00€ / 7.50 metro
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Tubo PFA
• Aplicaciones: transferencia de fluido ultra-puro, bajo presión o a alta temperatura, en la industria química, farmacéutica, mecánica, eléctrica, automóvil
• Características: termoplástica fluorada químicamente inerte, fisiológicamente neutra y no porosa, resistencia mecánica elevada, débil coeficiente de fricción, translúcida, semirígida
• Certificaciones: conforme con FDA, USDA (alimentario)
• Esterilización: autoclavable, óxido de etileno o calor seco.
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la FDA, USDA (alimentos)
12,8 mm
16 mm
0,6 mm
-195 °C
Semirrígido
de 260 °C
Esterilizable en autoclave
PFA
7,5 m
Transferencia de líquidos ultrapuros a alta temperatura o presión en los sectores químico, farmacéutico, mecánico, eléctrico y automovilístico
1/paquete
10 bar a 20 °C