missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ PFA Narrow-Mouth Reagent Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Descripción
- Frascos resistentes a la lixiviación para el almacenamiento de patrones a largo plazo
- Los tapones de rosca presentan un anillo de sellado moldeado para un sellado positivo
Especificaciones
Capacidad | 50 ml |
Material del cierre | PFA |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Diámetro (métrico) | 3,7 cm |
Altura (imperial) | 3,38 in |
Altura (métrico) | 8,6 cm |
Capacidad (métrico) | 50 mL |
Capacidad (imperial) | 1,69 oz |
Diámetro (imperial) | 1,45 in |
Material | PFA |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'