Learn More
JP Selecta™ Gradillas para placas de Petri
Proporciona un cómodo almacenamiento de placas de Petri en el laboratorio.
Marca:  JP Selecta™ 1000259
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12062734
  • 26.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricados con acero inoxidable AISI 304
  • Con acabado electro brillante
  • Para 10 placas con diámetros de 80 a 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
Gradilla para placas
Placas (10, 80 a 100 mm de diámetro)
Acero inoxidable (AISI 304)