Learn More
Spectrum Labs™ Módulos de filtro PES MicroKos™
Los módulos de filtro de PES MicroKos™ de Spectrum Labs™ son filtros de fibra hueca de un solo uso diseñados para la filtración de flujo tangencial.
148.00€
Especificaciones
Material | Poliestersulfona (PES) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Incluye | Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra |
Tipo | Módulo de filtración de fibra hueca |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12437071
|
Spectrum Labs™
C02-P20U-05-N |
D.I. de fibra: 0,5mm, D.I. de la carcasa: 3,1mm, D.I. de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12457071
|
Spectrum Labs™
C02-P20U-10-N |
D.I. de fibra: 1,0mm, D.I. de la carcasa: 4,6mm, D.I. de entrada/retenido: 3mm, D.I. de puerto lateral: 4,3mm |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diseñado para la filtración de flujo tangencial de volúmenes pequeños que van desde 1mL a 100mL
- Los filtros de fibra hueca de un solo uso MicroKros™ son el primer dispositivo eficaz y práctico de filtración de flujo tangencial para caracterizar un proceso de escalamiento o filtración de volúmenes pequeños en un entorno de laboratorio.
- MicroKros™ están disponibles con conexiones MLL x FLL y 1 longitud efectiva
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Módulo de filtración de fibra hueca | |
Diám. ext. de la carcasa: 4,6 mm |
0,2 μm | |
Puertos de entrada/salida: Luer-Lok macho, puerto lateral: Luer-lock hembra | |
Longitud total: 23cm, Longitud efectiva: 20cm |