Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & puntas robóticas Multiprobe
Intervalos de volumen de 20 a 200 μl
Marca: Axygen™ RRP-200-C-R-S
Detalles adicionales : Peso : 11.30000kg
Descripción
- En gradilla
- Hay disponibles puntas de color negro y transparente
- Con detección de nivel de líquido
- Puntas no estériles y preesterilizadas
- Insertos de color de gradilla azul, rojo y verde
Order Info
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Specifications
200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan, cabezal de 1, 4, 8 |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polipropileno |