Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & puntas robóticas Multiprobe
Intervalos de volumen de 20 a 200 μl
Marca:  Axygen™ RRF-25-CBK-R-S
Detalles adicionales : Peso : 10.89000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11380285
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • En gradilla
  • Hay disponibles puntas de color negro y transparente
  • Con detección de nivel de líquido
  • Puntas no estériles y preesterilizadas
  • Insertos de color de gradilla azul, rojo y verde
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
25 μl
Estéril
Verde
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Automatización, Detección del nivel de líquido, Round
50 gradillas/caja
Polietileno
Con filtro
Negro
Esterilizables en autoclave
Gradilla
Gradilla para SBS
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan, cabezal de 1, 4, 8