Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & puntas robóticas Multiprobe
Intervalos de volumen de 20 a 200 μl
Marca:  Axygen™ RRP-200-C-R-S
Detalles adicionales : Peso : 11.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10270310
  • 1005.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • En gradilla
  • Hay disponibles puntas de color negro y transparente
  • Con detección de nivel de líquido
  • Puntas no estériles y preesterilizadas
  • Insertos de color de gradilla azul, rojo y verde
Información de órdenes
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
Gradilla
Gradilla para SBS
PerkinElmer™ Janus™, PerkinElmer™ MultiProbe™ Variospan, cabezal de 1, 4, 8
Sin filtro
Transparente
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos
Automatización, Round
50 gradillas/caja