Learn More
Ácido periódico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509555
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
O[I](O)(O)(O)(O)=O
10450-60-9
H5IO6
227.94
MFCD00011344
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
25289
CHEBI:29150
O[I](O)(O)(O)(O)=O
Ácido periódico, +99 %, H5IO6, número CAS 10450-60-9, pentahidroxidooxidoiodina, ácido paraperiódico, ácido ortoperiódico, ácido, periódico, hexaoxoiódico 5-ácido, ácido tetrahidroxiodoso, óxido de pentahidroxi-l5-yodano, ácido periódico, ácido periódico, cristal, unii-ak1d44l87g, 100 g, 1,0 % máx. ácido yódico
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Periodic acid
Color Blanco a amarillo
Punto de fusión 122.0°C
Identificación Positive for periodate
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H5IO6
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Fieser 01,815; 02,313; 03,220; 04,374; 05,508; 10,304; 13,238; 16,272
Índice Merck 15, 7286
Información de solubilidad Solubility in water: 3 kg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Nombre IUPAC pentahidroxi(oxo)-$l^{7}-yodano
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.94
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Periodic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.