Learn More
Uvex Perforated Black/Orange PU/PU 65011 Low Shoe - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
139.00€
Especificaciones
Color | Naranja, Negro |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17260621
|
Uvex
6501135 |
35 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17270621
|
Uvex
6501136 |
36 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17280621
|
Uvex
6501137 |
37 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17290621
|
Uvex
6501138 |
38 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17200631
|
Uvex
6501139 |
39 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17210631
|
Uvex
6501140 |
40 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17220631
|
Uvex
6501141 |
41 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17230631
|
Uvex
6501142 |
42 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17240631
|
Uvex
6501143 |
43 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17250631
|
Uvex
6501144 |
44 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17260631
|
Uvex
6501145 |
45 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17270631
|
Uvex
6501146 |
46 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17280631
|
Uvex
6501147 |
47 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17290631
|
Uvex
6501148 |
48 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17200641
|
Uvex
6501149 |
49 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17210641
|
Uvex
6501150 |
50 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17220641
|
Uvex
6501151 |
51 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17230641
|
Uvex
6501152 |
52 |
139.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
Uvex 2 Perforated Shoe 6501.1 S1 P SRC
- Sporty, multifunctional safety shoes
- Extremely light and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side and ankle twist stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Metal-free, penetration-resistance insole in accordance with latest standard, which does not impact shoe flexibility
- Made with new high-performance technology for exceptional wearer comfort
- Uvex Climazone technology for optimum comfort
- Breathable, water-repellent, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for those allergic to chrome
- Reflecting elements for more safety
- Individually adjustable due to elastic laces with quick-lock mechanism
- Normal laces also provided
- Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue, dust tongue
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6501.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Naranja, Negro | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S1 |