Learn More
Perfluoro-compuesto FC-770(TM), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3598449
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1093615-61-2
399
MFCD09753882
Fluorinert™ FC-770
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
1093615-61-2
399
MFCD09753882
Fluorinert™ FC-770
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Perfluoro-compound FC-770*
Densidad 1.8000g/mL
Punto de ebullición 95.0°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.8
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad 0.8 mm2/s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399
Nombre del producto
  • Perfluoro-compound FC-770]TS
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.